Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H17NO13SNa2
Número CAS:
Peso molecular:
461.31
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C1=C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@]([C@H](O)COS([O-])(=O)=O)([H])[C@H](O)[C@H](C([H])=O)N)O1)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C12H19NO13S.2Na/c13-4(2-14)8(17)10(6(16)3-24-27(21,22)23)26-12-9(18)5(15)1-7(25-12)11(19)20;;/h1-2,4-6,8-10,12,15-18H,3,13H2,(H,19,20)(H,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6+,8+,9+,10+,12-;;/m0../s1
InChI key
FOAZUBKCMDYJKE-HSLHGPCSSA-L
Biochem/physiol Actions
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Other Notes
In the following listings, δUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?