Merck
H6411
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIF-1α antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone OZ12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1, α subunit
Seleccione un Tamaño
100 μG
587,00 €
587,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
587,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
587,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
OZ12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 120 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
indirect immunofluorescence: 2 μg/mL
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HIF1A(3091)
Inmunógeno
peptide corresponding to amino acids 530-826 of the human HIF-1α protein.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline pH 7.4, containing 0.08% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thomas Arnesen et al.
The Biochemical journal, 386(Pt 3), 433-443 (2004-10-22)
Protein acetyltransferases and deacetylases have been implicated in oncogenesis, apoptosis and cell cycle regulation. Most of the protein acetyltransferases described acetylate epsilon-amino groups of lysine residues within proteins. Mouse ARD1 (homologue of yeast Ard1p, where Ard1p stands for arrest defective