H168
R(+)-7-Hydroxy-DPAT hydrobromide
>98%, solid
Sinónimos:
R(+)-2-Dipropylamino-7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, R(+)-7-Hydroxy(dipropylamino)tetralin hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>98%
Formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: >100 mg/mL
ethanol: >56 mg/mL
cadena SMILES
Br.CCCN(CCC)C1CCc2ccc(O)cc2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-9-17(10-4-2)15-7-5-13-6-8-16(18)12-14(13)11-15;/h6,8,12,15,18H,3-5,7,9-11H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ODNDMTWHRYECKX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD3(1814)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Precaución
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)