Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
2.5 L | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 220,00 € |
Acerca de este artículo
220,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
4 g/L
pH
2.5-3.5
application(s)
cytology
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
Other Notes
4 g/L certified hematoxylin
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| concentration 4 g/L | concentration 4 g/L | concentration 4 g/L | concentration 4 g/L |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hematoxylin Solution, Gill No. 2
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?