Documentos clave
GE90100123
Cytiva (TM) Blue Sepharose High Performance
Seleccione un Tamaño
50 ML
1700,00 €
1700,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
1700,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.53
1700,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 50 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 90100123
Información legal
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)