Documentos clave
AAWG03700
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 μm
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, gridded, for aerosol monitoring
Sinónimos:
MF-Millipore Membrane Filter, 0.8 µm pore size, gridded
Seleccione un Tamaño
100 EA
246,00 €
246,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
246,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
246,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cellulose membrane
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Millipore
Parámetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diám. del filtro
37 mm
grosor
150 μm
color
white
índice de refracción
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
punto de burbuja
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: AAWG
Aplicación
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
  • Bioassays
  • Microplastics
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)