GE29323952
Superose® 6 Prep Grade HiLoad®
column thread (16/600), Cytiva 29323952
Sinónimos:
Superose 6 Column
Seleccione un Tamaño
2850,00 €
Disponible para envío el24 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
2850,00 €
Disponible para envío el24 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Características
Sample volume less than 5 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 29323952
Parámetros
flow rate (1.6 mL/min)
volumen de cama &veces; D &veces; L
(120 mL) (16 mm) (600 mm)
columna D.I.
(16 mm)
Rosca de la columna
(16/600)
Categorías relacionadas
Descripción general
Selectivity for a wide range of proteins: This column is packed with Superose 6 pg resin, which provides good resolution separations of proteins and other biomolecules according to size. The wide fractionation range of the resin enables reproducible and robust separations in the molecular weight range from 5000 up to 5 000 000.
Características y beneficios
- Convenience and reproducibility: can be used with standalone pump or a chromatography system.
- High-resolution separations: purification is possible across an exceptionally broad molecular-weight range.
- Scalable – separations can be scaled up using Superose 6 prep grade resin.
- ÄKTA system compatible – Fittings (1/16”) for direct connection to ÄKTA systems and other chromatography systems.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)