GE28-9924-74
HiScreen™ Capto™ Blue
Cytiva 28-9924-74, pack of 1 column
Seleccione un Tamaño
228,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
228,00 €
Productos recomendados
envase
pack of 1 column
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9924-74
Parámetros
1.2 ml/min - 2.3 ml/min flow rate
44 psi
lecho tamaño
7.7 mm × 100 mm
lecho volumen
4.7 mL
capacidad
~25 mg binding capacity(human serum albumin/ml medium)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Prepacked with Capto™ Blue
- Excellent for method optimization and parameter screening due to the 10 cm bed height
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
- Small bed volume for fast results and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same flow velocity
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protocolos
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from Cytiva.