GE17-0413-01
HiTrap® Blue High Performance
Cytiva 17-0413-01, pack of 1 × 5 mL
Seleccione un Tamaño
239,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
239,00 €
Productos recomendados
ligand
Cibacron Blue F3G-A
envase
pack of 1 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0413-01
Parámetros
42 psi
lecho tamaño
16 mm × 25 mm
lecho volumen
5 mL
columna D.I.
16 mm
tamaño
tam. prom. pieza
34 μm
cleaning
3-13
Intervalo de trabajo
4-12
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Can be used for depletion of albumin from serum.
- Cibacron Blue F3G-A, the ligand, is covalently attached to the highly cross-linked Agarose medium and is stable over a pH range of 4 to 12 for use and 3 to 13 for cleaning.
- The columns can be operated with a syringe, peristaltic pump, or liquid chromatography system such as ÄKTA® design or FPLC™ System.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolos
This page shows how to separate or remove albumin by affinity chromatography using HiTrap Blue HP and Blue Sepharose 6 Fast Flow.
Remove albumin from affinity chromatography samples using HiTrap™ Blue HP or Blue Sepharose® 6 Fast Flow from Cytiva.
Affinity chromatography purification of enzymes using 5’ AMP Sepharose® 4B, HiTrap® Blue HP, and Blue Sepharose® 6 Fast Flow products.
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from Cytiva.