Documentos clave
GE28908366
HiTrap® IgG Sepharose FF
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9083-66, 90 μm avg. part. size
Seleccione un Tamaño
5 X 5 ML
2350,00 €
2350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 5 ML
2350,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
2350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 5 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
28-9083-66
Cytiva
tam. prom. pieza
90 μm
Categorías relacionadas
Información legal
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)