CLS351008
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × L 35 mm × 10 mm, lid, easy grip, sterile
Sinónimos:
plastic cell culture dish
Seleccione un Tamaño
182,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
182,00 €
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid easy grip
fabricante / nombre comercial
Corning 351008
técnicas
microbiological culture: suitable
An × L
35 mm × 10 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)