GE28-9065-61
Superdex® 200 5/150 GL
Cytiva 28-9065-61, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 13 μm avg. part. size
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass column
polypropylene filter
mol peso
10000-600000 Da (globular proteins)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9065-61
Parámetros
0.15-0.6 mL/min flow rate
1.5 Mpa (217 psi)
4-50 mL sample volume
lecho volumen
3 mL
columna L × D.I.
15 cm × 5 mm
matriz
dextran composite
tam. prom. pieza
13 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Idoneidad
Almacenamiento y estabilidad