GE19152104010350
Sera-Mag™ SpeedBeads Blocked Amino particles
Cytiva 19152104010350, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Seleccione un Tamaño
2050,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
2050,00 €
Productos recomendados
ligand
(Amino Particles)
Formulario
suspension (1% Solids)
envase
pkg of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 19152104010350
concentración
10 mg/mL
tam. prom. pieza
1 μm
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)