GE44152105050250
Sera-Mag™ magnetic carboxylate modified particles (Hydrophobic)
Cytiva 44152105050250, 1 μm avg. part. size, suspension (5% Solids)
Sinónimos:
Sera-Mag Magnetic Beads
About This Item
Productos recomendados
ligand
(carboxylate modified particles)
formulario
suspension (5% Solids)
envase
pkg of 15 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 44152105050250
concentración
10 mg/mL
tam. prom. pieza
1 μm
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Protocolos
Covalent coupling of antibodies, aptamers, and proteins with a NHS Mag Sepharose, Sera-Mag Carboxylate-Modified, Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-Modified from Cytiva.