GE19152104010150
Sera-Mag™ SpeedBead Blocked Amino particles
Cytiva 19152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids), size 5 mL
Seleccione un Tamaño
571,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
571,00 €
Productos recomendados
ligand
(Amino Particles)
tamaño
5 mL
Formulario
suspension (1% Solids)
fabricante / nombre comercial
Cytiva 19152104010150
concentración
10 mg/mL
tam. prom. pieza
1 μm
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)