GE17-5484-10
HiScreen™ Capto Phenyl ImpRes
Seleccione un Tamaño
218,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
218,00 €
Productos recomendados
lecho tamaño
7.7 mm × 100 mm
lecho volumen
4.7 mL
columna D.I.
7.7 mm
Descripción general
- 10 cm bed height of HiScreen columns is designed to allow method optimization and parameter screening
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)