GE28-9505-16
HiScreen™ Phenyl High Performance
Cytiva 28-9505-16
Seleccione un Tamaño
183,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
183,00 €
Productos recomendados
ligand
phenyl
Formulario
prepacked column
reticulante
cross-linked
envase
pkg of 4.7 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9505-16
condiciones de almacenamiento
(20% Ethanol)
Parámetros
44 psi
técnicas
liquid chromatography (LC): suitable
lecho tamaño
7.7 mm × 100 mm
lecho volumen
4.7 mL
columna D.I.
7.7 mm
Matriz
6% cross-linked agarose
grupo activo de la matriz
Phenyl functional group
tamaño de partícula
24-44 μm
tam. prom. pieza
34 μm
cleaning
2-14
Intervalo de trabajo
3-13
idoneidad
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium.)
suitable for bioprocess medium
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Butyl Sepharose™ High Performance is an aliphatic HIC medium, designed for intermediate and polishing step purification steps when high resolution has priority.
- Prepacked, ready-to-use columns for convenient process development optimization.
- 10 cm bed height of HiScreen™ columns is designed to allow method optimization and parameter screening.
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height.
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption.
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)