GE17-0420-01
Thiopropyl Sepharose™ 6B
Cytiva 17-0420-01, pack of 15 g
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 15 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0420-01
Matriz
6% agarose
tamaño de partícula
45-165 μm
diámetro promedio
90 μm
cleaning in place
2-8
Intervalo de trabajo
2-8
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
"" - ""
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)