GE10600124
Amersham™ Protran® western blotting membrane for use with Minifold I blot-spot system
nitrocellulose membrane, pore size 0.45 μm, W × L 102 mm × 133 mm, sheets, pack of 10 ea
Sinónimos:
blotting and detection, blotting membrane
Seleccione un Tamaño
114,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
114,00 €
Productos recomendados
Materiales
nitrocellulose membrane
sheets
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10600124
Cytiva Article No. 29-0912-53 (US reference)
An × L
102 mm × 133 mm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
capacidad
115-125 μg binding capacity(IgG/cm2)
Descripción general
Amersham Protran offers excellent sensitivity, resolution, and low background, especially when used with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, or Amersham ECL Select Western Blotting Systems.
Características y beneficios
- Low background and excellent signal-to-noise ratios
- Compatible with a variety of labelling and detection systems
- High binding capacity
- Suitable for proteins with a wide range of molecular weights
- Ideal tool for your antibody purification and analysis workflow
- Proprietary nitrocellulose formula ensures a long shelf life of bound proteins
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)