GE10600005
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.1 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
388,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
388,00 €
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10600005
rollo An × L
200 mm × 4 m
tamaño de poro
0.1 μm pore size
Descripción general
Aplicación
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Características y beneficios
- Excellent signal-to-noise ratios and low background
- Compatible with various labeling and detection systems
- Offers a high binding capacity of small proteins (< Mr 10 000)
- Reduces "blow-through" risk
- Bound proteins have an extended shelf life due to the proprietary nitrocellulose formula
- Precut sizes are available for laboratory application
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)