Documentos clave
GBL664192
Grace Bio-Labs silicone isolator sheet material
thickness 0.8 mm, black silicone sheet, no PSA
Sinónimos:
non-adhesive isolator, silicone blocker
Seleccione un Tamaño
5 EA
310,00 €
310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
310,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
red silicon
Características
black silicone sheet, no PSA
envase
pack of 5
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 664192
L × An
13 cm × 18 cm
180 mm × 130 mm
grosor
0.8 mm
Descripción general
Silicone isolator sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. Where additional sealing is required, SecureSeal adhesive on one or both surfaces is recommended.Silicone sheet material is also available in CultureWell “water-clear” silicone, which is highly recommended for sensitive cell culture applications.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)