Documentos clave
GBL629200
Grace Bio-Labs adhesive seal tabs for SecureSeal hybridization chambers
diam. 7.62 mm
Sinónimos:
adhesive seal tab, rubber seal tab
Seleccione un Tamaño
200 EA
77,80 €
77,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 EA
77,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
77,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 200 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 629200
Diámetro
7.62 mm
pocillos
1
Descripción general
Adhesive seal tabs complement SecureSeal Hybridization Chambers, HybriWell Sealing System, and CoverWell Perfusion Chambers. Once the paper liner is removed, the SecureSeal adhesive is exposed and the tab could easily be applied on top of a chamber’s port. A slight pressure on the adhesive tab is sufficient to create leak-proof chambers that are temperature resistant. Adhesive Seal Tabs are easily detached to allow addition or removal of reagents from the chamber. Adhesive Seal tabs are autoclavable.
Información legal
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)