Documentos clave
GBL645402
Grace Bio-Labs CoverWell incubation chambers
chamber volume 200 μL, diam. × thickness 22 mm × 0.2 mm
Sinónimos:
leak proof chamber, leak proof enclosure, microscope stick on chamber, reusable press to seal chamber
Seleccione un Tamaño
25 EA
199,00 €
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
199,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
red
silicone
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 645402
cámara volumen
200 μL
diám. × grosor
22 mm × 0.2 mm
pocillos
1
Descripción general
CoverWell incubation reusable chambers - exceptionally secure seals during incubations
  • Eliminate precipitate deposits on specimens by incubating slides and specimens upside down during enzymatic color precipitation reaction.
  • Provides an exceptionally secure seal during submerged water bath and/or high temperature incubations.
  • RNase and DNase free.
  • Hydrophobic.
  • Adheres to wet or dry surfaces.
  • Reusable.
Información legal
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)