Documentos clave
Z257397
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -50/50 °C
Seleccione un Tamaño
1 EA
57,30 €
57,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
57,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
57,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
HB Instruments B60760-1500
Parámetros
-50/50 °C temp. range
Longitud
305 mm (30.5 cm)
Descripción general
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)