Merck
GBL246882
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 2 wells, with stainless steel spring clips
Sinónimos:
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
Seleccione un Tamaño
1 EA
169,00 €
169,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
169,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
169,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
black silicone (Acrylic tray)
rectangular wells
esterilidad
non-sterile
Características
wells 2
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 246882
tamaño
2 wells
pocillo volumen
350 μL
color
none
Descripción general
ProPlate re-usable, multi-well chambers form removable, leak-proof wells on virtually any slide surface without the use of adhesive.
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
Información legal
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)