Documentos clave
GBL400104
Grace Bio-Labs slide imaging tray
wells, 4, For 25 mm X 75 mm microscope slides
Sinónimos:
multi slide viewer, slide viewer
Seleccione un Tamaño
1 EA
185,00 €
185,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
185,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
185,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
wells 4
For 25 mm X 75 mm microscope slides
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 400104
Descripción general
Imaging Tray to hold 4 microscope slides, slide dimensions 25mm X 75mm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)