G9278
Granzyme B from mouse
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Pichia pastoris, buffered aqueous solution, ≥10,000 units/mg protein
Sinónimos:
GzmB
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous solution
actividad específica
≥10,000 units/mg protein
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... Gzmb(14939)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Granzyme B is a neutral serine protease that cleaves aspartic acid residues, inducing cell death by various pathways. It can cleave and activate most of the caspases in vitro and in vivo resulting in a massive amplification of the caspase dependent apoptotic pathway. In addition, granzyme B cleaves directly downstream caspase substrates as PARP DNA-PK2 and DFF45/ICAD leading to cell death. This pathway bypasses inhibition of apoptosis by viral caspase inhibitors found in virus infected cells. It has been shown that granzyme B is capable of inducing cytochrome C release from the mitochondria in a caspase independent way.
Características y beneficios
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?