G8641
D-Glucosamine 6-sulfate
≥99% (TLC)
Sinónimos:
GlcN-6S
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO8S/c7-3(1-8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,9-11H,2,7H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
KRCSEEITTBNSQS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?