G7798
GYKI-53655 hydrate
>99.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-(4-aminophenyl)-3-methylcarbamyl-4-methyl-3,4-dihydro-7,8-methylenedioxy-5H-2,3-benzodiazepine hydrochloride, 5-(4-Aminophenyl)-8,9-dihydro-N,8-dimethyl-7H-1,3-dioxolo[4,5-h][2,3]benzodiazepine-7-carboxamide hydrochloride, LY300168 hydrochloride hydrate
Seleccione un Tamaño
218,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
218,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99.0% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow to orange
solubilidad
H2O: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].N1(N=C(c3c(cc4c(c3)OCO4)CC1C)c2ccc(cc2)N)C(=O)NC.[H+]
InChI
1S/C19H20N4O3.ClH/c1-11-7-13-8-16-17(26-10-25-16)9-15(13)18(22-23(11)19(24)21-2)12-3-5-14(20)6-4-12;/h3-6,8-9,11H,7,10,20H2,1-2H3,(H,21,24);1H
Clave InChI
ASLCSBBDVWPSQT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)