G7673
α-Galactosidase I, Alkaline from Cucumis melo
Sinónimos:
α-D-Galactoside Galactohydrolase, Melibiase
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥85% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized solid
actividad específica
≥20 units/mg protein
mol peso
apparent mol wt ~84 kDa by SDS-PAGE
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Propiedades físicas
Definición de unidad
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)