Merck
G3626
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(β-naphthylamide)
Seleccione un Tamaño
100 MG
41,60 €
1 G
218,00 €
41,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
41,60 €
1 G
218,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
272.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.83
41,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
solubilidad
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3/c16-13(15(19)20)7-8-14(18)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8,16H2,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
XWCSDVVHAXLZNL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)