N1280
Norclomipramine hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
N-Desmethylclomipramine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
color
white to yellow
cadena SMILES
Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Clave InChI
KMDDAZOLOSKTKZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable