Merck
G301000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
Seleccione un Tamaño
1 G
45,20 €
10 G
360,00 €
45,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
45,20 €
10 G
360,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
45,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
tamaño de poro
500 Å
capacidad
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)