U701000
DMT-rU-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
tamaño de poro
1000 Å
capacidad
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable