G2526
Gel Loading Buffer
for NA electrophoresis
Sinónimos:
6X DNA loading buffer, 6X DNA loading dye, 6X DNA loading solution, agarose gel loading buffer, agarose gel loading dye, agarose gel loading solution, sample loading buffer, sample loading dye, sample loading solution
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Nivel de calidad
formulario
liquid
actividad extraña
RNAse, none detected
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Componentes
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation