Documentos clave
G1528
Grids for transmission electron microscopy
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, nickel
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
48,10 €
48,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
48,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
48,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
nickel
descripción
Regular grids with center mark and solid border
envase
vial of 100 grids
Diámetro
3.05 mm
rejilla tamaño
100 mesh × 250 μm pitch
agujero An
208 μm
área abierta tamaño
69%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)