Saltar a
G1653
Grids for transmission electron microscopy
grid size 150 mesh × 165 μm pitch, copper
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
39,50 €
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
copper
Packaging:
vial of 100 grids
39,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
copper
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
150 mesh × 165 μm pitch
hole W
132 μm
open area size
64%
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G4776G1528G5401
material
copper
material
copper
material
nickel
material
gold
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
open area size
64%
open area size
55%
open area size
69%
open area size
44%
hole W
132 μm
hole W
97 μm
hole W
208 μm
hole W
42 μm
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)