Merck
G1288
Sigma-Aldrich
β-(1→3,4,6)-Galactosidase, positionally specific
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
590,00 €
590,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
590,00 €
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
590,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution
actividad específica
≥70 units/mg protein
envase
vial of 0.24 unit
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Releases β(1→3)-, β(1→4)-, and β(1→6)-linked galactose from the non-reducing end of complex oligosaccharides.
Definición de unidad
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
Forma física
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Nota de preparación
Produced from a mixture of enzymes from Streptococcus pneumonia and Xanthamonas sp.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
William C Hines et al.
Nature communications, 6, 6927-6927 (2015-04-22)
Clinically relevant human culture models are essential for developing effective therapies and exploring the biology and etiology of human cancers. Current breast tumour models, such as those from oncogenically transformed primary breast cells, produce predominantly basal-like properties, whereas the more