G1260
Gastrin II Sulfated
≥95% (HPLC), suitable for ligand binding assays
About This Item
Productos recomendados
product name
Gastrin II Sulfated, ≥95% (HPLC)
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
powder
técnicas
ligand binding assay: suitable
color
white
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CSCCC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)C(Cc3ccc(OS(O)(=O)=O)cc3)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)C6CCCN6C(=O)CNC(=O)C7CCC(=O)N7)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc8ccccc8)C(N)=O
InChI
1S/C97H124N20O34S2/c1-49(2)39-68(114-95(145)71(43-54-46-100-59-18-11-9-16-57(54)59)116-97(147)73-19-12-37-117(73)76(120)48-102-85(135)60-24-30-74(118)104-60)93(143)110-65(29-35-81(129)130)91(141)109-64(28-34-80(127)128)90(140)108-63(27-33-79(125)126)89(139)107-62(26-32-78(123)124)88(138)106-61(25-31-77(121)122)87(137)103-50(3)84(134)113-69(41-52-20-22-55(23-21-52)151-153(148,149)150)86(136)101-47-75(119)105-70(42-53-45-99-58-17-10-8-15-56(53)58)94(144)111-66(36-38-152-4)92(142)115-72(44-82(131)132)96(146)112-67(83(98)133)40-51-13-6-5-7-14-51/h5-11,13-18,20-23,45-46,49-50,60-73,99-100H,12,19,24-44,47-48H2,1-4H3,(H2,98,133)(H,101,136)(H,102,135)(H,103,137)(H,104,118)(H,105,119)(H,106,138)(H,107,139)(H,108,140)(H,109,141)(H,110,143)(H,111,144)(H,112,146)(H,113,134)(H,114,145)(H,115,142)(H,116,147)(H,121,122)(H,123,124)(H,125,126)(H,127,128)(H,129,130)(H,131,132)(H,148,149,150)
Clave InChI
WSLIFCVCCVWYQQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GAST(2520)
Amino Acid Sequence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable