Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C74H99N15O26S1
Peso molecular:
1646.73
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Gastrin is a linear polypeptide that induces the secretion of gastric acid (HCl) by parietal cells. Gastrin is found in three major forms: gastrin-34 (big gastrin); gastrin-17 (little gastrin) and gastrin-13 minigastrin.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?