Merck
F5882
Sigma-Aldrich
N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Ala-Lys
powder
Seleccione un Tamaño
50 MG
238,00 €
238,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
238,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
337.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
238,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
white to light yellow
solubilidad
water: 50 mg/mL
soluble, clear to slightly hazy
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccco1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C16H23N3O5/c1-11(18-14(20)8-7-12-5-4-10-24-12)15(21)19-13(16(22)23)6-2-3-9-17/h4-5,7-8,10-11,13H,2-3,6,9,17H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)/b8-7+/t11-,13-/m0/s1
Clave InChI
BZUABSYGNBFITP-DDOQPMFUSA-N
Aplicación
N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Ala-Lys has been used as a substrate in the carboxypeptidase B assay.
Sustratos
Substrate for human plasma carboxypeptidase N.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alejandra P Frasch et al.
Molecular and biochemical parasitology, 184(2), 63-70 (2012-05-12)
Metallocarboxypeptidases (MCP) of the M32 family of peptidases have been identified in a number of prokaryotic organisms but they are absent from eukaryotic genomes with the remarkable exception of those of trypanosomatids. The genome of Trypanosoma brucei, the causative agent
B G Grimwood et al.
Analytical biochemistry, 170(1), 264-268 (1988-04-01)
A new high performance liquid chromatographic method has been developed for the determination of carboxypeptidase N activity which quantitates the furylacryloyl-alanine released by enzymatic cleavage of furylacryloyl-alanyl-lysine or furylacryloyl-alanyl-arginine. A short isocratic gradient elutes the substrate and product in less
An improved spectrophotometric assay for human plasma carboxypeptidase N1.
T H Plummer et al.
Analytical biochemistry, 108(2), 348-353 (1980-11-01)