Documentos clave
F0639
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-aspartic acid (β-tert-butyl) Sasrin® resin ester
200-400 mesh
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Extensión del etiquetado
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
tamaño de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
Otras notas
N-FMOC-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
Información legal
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)