Documentos clave
EPM1334-9926
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 2.8 L Fernbach flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 3 clamps installed
Seleccione un Tamaño
1 EA
823,00 €
823,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
823,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
823,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
3 x 2.8 L Fernbach flasks
comes complete with 3 clamps installed
dedicated
for 2.8 L Fernbach flasks
interchangeable
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1334-9926 (Global)
L × An
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Categorías relacionadas
Descripción general
New Brunswick S41l shaker platforms.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)