Merck
QBD11815
Sigma-Aldrich
DBCO-TFP ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H17F4NO3
Peso molecular:
467.41
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Análisis
>90%
formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
grupo funcional
ester
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
Características y beneficios
DBCO-TFP ester has a DBCO which can react with an azide through copper-free "click" chemistry and a TFP ester which can react with a primary amine.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable