EP6332000010
Eppendorf® Mastercycler® nexus
Eco, satellite unit, aluminum block, AC/DC input 230 V (EU plug)
Sinónimos:
pcr thermal cyclers, pcr thermo cyclers, thermal cyclers, thermo cyclers
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 96 x 0.1mL PCR tubes OR 96 x 0.2mL PCR tubes OR 71 x 0.5mL PCR tubes OR 1 PCR plate (96 wells) OR 38x0.5mL Eppendorf PCR tubes
CSA and CE compliant
Eco
aluminum block
satellite unit
unit can only be controlled
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6332000010 (EU)
Parámetros
4-99 °C temp. range
±0.2 °C temperature
An × P × Al
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
peso
10.9 kg
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Small footprint
- Universal block for ultimate flexibility
- E-mail notification
- flexlid® concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)