EP5920740008
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 250 mL flat bottom bottles, pack of 2
Seleccione un Tamaño
325,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
325,00 €
Productos recomendados
Características
Holds 250 mL flat bottom bottles
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920740008 (Global)
Parámetros
4,099 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
133 mm
Diámetro
62 mm
compatibilidad
for use with Universal-Large bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)