EP5920724002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 52 x 5 mL FACS, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Seleccione un Tamaño
347,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
347,00 €
Productos recomendados
Características
capacity 52 x 5 mL FACS
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920724002 (Global)
Parámetros
3,122 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
106 mm
Diámetro
12 mm
compatibilidad
for use with High-capacity bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)