EP5920711008
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 7 x 50 mL Conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Productos recomendados
Características
capacity 7 x 50 mL Conical tubes
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920711008 (Global)
Parámetros
3,076 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
121 mm
Diámetro
31 mm
compatibilidad
for use with plate/tube bucket
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)