Documentos clave
EP5825722000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 180 - 250 mL tubes, set of 2 pieces
Seleccione un Tamaño
2 EA
214,00 €
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
214,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 180 - 250 mL tubes
envase
set of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825722000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 500 mL rectangular bucket
Descripción general
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)