Documentos clave
EP5820741007
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, capacity 750 mL, pack of 4
Seleccione un Tamaño
4 EA
1850,00 €
1850,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
1850,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
1850,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
round
envase
pack of 4
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820741007 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
capacidad
750 mL
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)